Learn More
Epredia™ CryoStar™ NX50 Cryostat
Manual cryostat designed to accommodate the needs of the routine clinical laboratory by offering a form-fitting ergonomic design, with optional height adjustment, vacutome and cold D disinfection.
39285.00€ - 50155.00€
Specifica
Product Type Cryostat
Sbrinamento Programmed/Immediate
Approccio supporto della lama Stepper motor controlled through simple touch screen display
Controllo temperatura lama -27°C to -20°C ±2°C at +20° to +30°C Room Temperature
Intervallo di sezionamento 0.5 to 100μm (Fine Section), 5 to 500μm (Trim Section)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Configurazione Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Configurazione Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
13435949
Vedere i documenti
Epredia™
957140
OPD 220/240 V
42630.00€
Pezzo
13455949
Vedere i documenti
Epredia™
957150
OPHD 220/240 V
44305.00€
Pezzo
13465949
Vedere i documenti
Epredia™
957160
OPDV 220/240 V
47645.00€
Pezzo
13445949
Vedere i documenti
Epredia™
957170
OPHV 220/240 V
44635.00€
Pezzo
13475949
Vedere i documenti
Epredia™
957200
OPV 220/240 V
42965.00€
Pezzo
13485949
Vedere i documenti
Epredia™
957210
OPH 220/240 V
40955.00€
Pezzo
13495949
Vedere i documenti
Epredia™
957220
OP 220/240 V
39285.00€
Pezzo
15300785
Vedere i documenti
Epredia™
957230
OPHV 110/120 V
46380.00€
1 confezione
13405959
Vedere i documenti
Epredia™
957240
OPHVD 220/240 V
50155.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Epredia™ CryoStar™ NX50 Cryostat