Learn More
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12912735
|
Epredia™
202180 |
Brush for cleaning vacuum hose |
15.40€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12902755
|
Epredia™
334171 |
Brush, small beveled |
42.05€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12942755
|
Epredia™
336080 |
Nozzle small (for sectioning) |
176.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12962765
|
Epredia™
410540 |
Brush Shelf |
178.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12972765
|
Epredia™
419500 |
Blade Handling Tool |
202.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12667576
|
Epredia™
705840 |
Low Profile Blade Holder |
2725.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12902815
|
Epredia™
705940 |
High Profile Blade Holder |
2680.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12932735
|
Epredia™
281000 |
Coarse Filter |
687.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12912815
|
Epredia™
705950 |
Steel Knife Carrier |
1905.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12912755
|
Epredia™
334172 |
Magnetic Brush, Big | N/A | N/A | N/A | |||||
12932755
|
Epredia™
334240 |
Funnel |
46.15€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12083049
|
Epredia™
449980 |
Anti-Roll Plate Glass 69.5 mm |
87.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
Gli accessori Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50 e NX70 consentono di migliorare le prestazioni dei criostati Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50 e NX70.
Gli accessori comprendono:
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Titolo del prodotto
Epredia™ Accessori CryoStar™ NX50 e NX70