Learn More
Epredia™ Cryostat Cryostar™ Nx70 Standard
Marca:  Epredia™ 957040
Codice prodotto. 12693345
  • 60445.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Includes electronic height adjust, temp control, tough screen, motorised sectioning, specimen retraction & multi-axis orientation 230 V, 50/60 Hz, 1000 x 820 mm to 1120 x 755 mm Epredia™ Shandon
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Epredia™ Cryostat Cryostar™ Nx70 Standard >