Learn More
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12698166
|
Epredia™
A78910014 |
Heat Extractor, Standard | FSE/FE |
94.30€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12087129
|
Epredia™
A78910037 |
Heat Extractor, Double-weight | FSE/FE | N/A | N/A | N/A | |||||
12027129
|
Epredia™
A78910039 |
Debris Tray | FSE/FE/SME/E |
79.95€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12658176
|
Epredia™
A78910041 |
Cryobar Cover | FSE/FE/SME/E |
41.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12067119
|
Epredia™
A78910078 |
Knife Guard | FSE/FE/SME/E |
24.60€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12648186
|
Epredia™
A78930063 |
Wide Shelf | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12658186
|
Epredia™
A78930121 |
Tool Shelf | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12668186
|
Epredia™
A78930166 |
Narrow Shelf | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12047139
|
Epredia™
A78930200 |
Glass Anti-Roll Plate | FSE/FE/SME/E |
227.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12087119
|
Epredia™
P12257 |
Wide Brush | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12057119
|
Epredia™
P12940 |
Narrow Brush | FSE/FE/SME/E |
48.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12067129
|
Epredia™
A78910075 |
Anti Roll Plate | FSE/FE |
95.35€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12688166
|
Epredia™
A78910031 |
Crosshatched 40mm Cryocassette | FSE/FE/SME/E |
315.00€
pezzi 6 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12658036
|
Epredia™
77210150 |
Annular 25mm Cryocassette | FSE/FE/SME/E |
240.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12668036
|
Epredia™
77210151 |
Annular 35mm Cryocassette | FSE/FE/SME/E | N/A | N/A | N/A | |||||
12688036
|
Epredia™
77210153 |
10 mm Circular Cryocassette | FSE/FE/SME/E |
172.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
12698176
|
Epredia™
A78910056 |
Crosshatched 25mm Cryocassette | FSE/FE/SME/E |
257.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
- Multipositional heat extractor is incorporated on a vertical shaft for even freezing and easy removal from specimen; can be operated from any position on the freeze bar
- Freezing time is shortened if freezing stage and tissue are placed on active Peltier
- Freezing disc is used in conjunction with heat extractor, assisting in the flattening and freezing of tissue samples
Titolo del prodotto
Epredia™ Cryotome™ Cryostat Cryocassettes, 25mm dia. Crosshatched