Learn More
MedChemExpress Crystal Violet
MedChemExpress Crystal violet (Basic Violet 3) is a triarylmethane dye. Crystal Violet (Gentian Violet) has antiviral effects against H1N1 and also has prominent bactericidal activities.
Marca:  MedChemExpress HY-B0324A
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16468448
  • 87.75€ / 10g
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Room temperature
HBV
407.98 g/mol
Basic Violet 3 ∣ Gentian Violet ∣ Methyl Violet 10B
10 g
DMSO : ≥ 100 mg/mL (245.11 mM) ∣ H2O : 5 mg/mL (12.26 mM; Need ultrasonic)
Dye Reagents
548-62-9
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.