Learn More
MedChemExpress Crystal Violet
MedChemExpress Crystal violet (Basic Violet 3) is a triarylmethane dye. Crystal Violet (Gentian Violet) has antiviral effects against H1N1 and also has prominent bactericidal activities.
81.00€ - 87.75€
Specifica
Content And Storage | 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
---|---|
Shipping Condition | Room temperature |
Solubilità | DMSO : ≥ 100 mg/mL (245.11 mM) ∣ H2O : 5 mg/mL (12.26 mM; Need ultrasonic) |
Bersaglio | HBV |
Product Type | Dye Reagents |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16468448
|
MedChemExpress
HY-B0324A |
10 g |
87.75€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16460878
|
MedChemExpress
HY-B0324A |
5 g |
81.00€
5g |
Spedizione stimata: 14-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
DMSO : ≥ 100 mg/mL (245.11 mM) ∣ H2O : 5 mg/mL (12.26 mM; Need ultrasonic) | |
Dye Reagents | |
548-62-9 |
Room temperature | |
HBV | |
407.98 g/mol | |
Basic Violet 3 ∣ Gentian Violet ∣ Methyl Violet 10B |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.