Learn More
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Fitting with Male Lueur Lock x 1/8 in. Hose Barb
Available in 6 colors for quick and easy identification: berry, rose, yellow, lime, violet and orange
31.75€ - 35.30€
Specifica
Descrizione | Male luer lock |
---|---|
Materiale | Polyolefin |
Quantità confezione | 25/Pk. |
Product Type | Male Luer Lock Fitting |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15305046
|
Cole-Parmer™
45520-03 |
Berry |
35.30€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15315046
|
Cole-Parmer™
45520-13 |
Rose |
35.30€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15325046
|
Cole-Parmer™
45520-23 |
Yellow |
35.30€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15345046
|
Cole-Parmer™
45520-33 |
Lime |
35.30€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15355046
|
Cole-Parmer™
45520-53 |
Orange |
31.75€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Made of polyolefin, a transparent polycarbonate alternative containing no bisphenol-A (BPA).
- Superior chemical resistance compared to polycarbonate.
- Sterilize by autoclave, gamma irradiation or ethylene oxide.
- Meets USP Class VI.
- Animal-derived ingredient-free.
- Available in packs of 25.
Specifica
Male luer lock | |
Polyolefin | |
25/Pk. | |
Male Luer Lock Fitting |
Titolo del prodotto
Cole-Parmer™ CrystalVu™ Luer Fitting with Male Lueur Lock x 1/8 in. Hose Barb