Learn More
Sartorius Cubis™ II High-Capacity Micro Balance, 116S
The Cubis™ II range of high-capacity micro balances with a maximum load between 32 g and 111 g and a readability between 0.001 mg and 0.002 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
26670.00€ - 29339.00€
Specifica
Interfaccia di automazione | MCA |
---|---|
Capacità | 111 g |
Tipo di display | Color Touchscreen |
Leggibilità | 0.002 mg |
Tempo di stabilizzazione | 3.5 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17948240
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D |
MCA116S-3CEU-D |
26989.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17977380
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D HWL |
MCA116S-3CEU-D HWL |
27889.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17957430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP1 |
MCA116S-3CEU-D QP1 |
28259.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17947430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL |
MCA116S-3CEU-D QP1 HWL |
29159.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17967430
|
Sartorius
MCA116S-3CEU-D QP99 |
MCA116S-3CEU-D QP99 |
29339.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17967380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D |
MCA116S-3S00-D |
26670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17977430
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D HWL |
MCA116S-3S00-D HWL |
27570.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17997380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D QP1 |
MCA116S-3S00-D QP1 |
27940.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17987380
|
Sartorius
MCA116S-3S00-D QP1 HWL |
MCA116S-3S00-D QP1 HWL |
28840.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Ultra-high resolution with up to 61 million weighing steps (digits).
- End-to-end data integrity.
- 21 CFR Part 11 compliance, integrated audit-trail, state-of-the-art user management.
- Cleanability, part of compliance.
- Error-free operation.
- Individual QApp workflows, motorized auto-leveling.
- Allow upgrades for hardware features like automated draft shields or built-in ionizer.
- Optional inner draft shield for best weighing performance.
Specifica
MCA | |
Color Touchscreen | |
3.5 sec. | |
9.4 in. | |
11.9 in. |
111 g | |
0.002 mg | |
Balance | |
240 mm | |
302 mm |