Learn More
Sartorius Cubis™ II Precision (2-place) Balance, MCE User Interface
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Cubis™ II Precision (2-Place) Balance features fully customizable hardware, software, and connectivity
5205.00€ - 14735.00€
Specifica
Tipo di collegamento 2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
Tipo di display TFT Touchscreen
Modello No draft shield
Tipo Precision Balance
Warranty 10 anni
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Capacità Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità Include Prezzo Quantità e disponibilità  
16477445
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCE6202P-2S00-0
1.5 kg, 3 kg, 6.2 kg Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report
5205.00€
Pezzo
16223272
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
MCE32202P0-S00
4.2 kg, 32.2 kg Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
14735.00€
1 unità
16203282
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCE4202S0-S00
4.2 kg Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
5695.00€
1 unità
16223282
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCE6202S-2S00-0
6.2 kg Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
6680.00€
1 unità
16407495
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Sartorius
MCE8202S-2S00-0
8.2 kg Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report
7475.00€
Pezzo
16203262
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sartorius
MCE2202S0-S00
2.2 kg Balance, Accessories, Power supply, Manual, Factory test report, QP99 software
5370.00€
1 unità
Descrizione
Descrizione
  • Monolithical weighing system
  • Integrated climate sensors
  • Individual sample holders
  • Error-free operation
  • Individual QApp workflows
  • Motorized auto-leveling
  • Full end-to-end data integrity
  • Integrated audit-trail
  • State-of-the-art user management
  • Excellent service support
  • Integrated status center
  • Integrated service functions
  • Preventive maintenance on accredited standards
  • TFT touch screen operation with readable display and easy to operate user interface
  • Software Factory installed basic set of essential weighing applications
  • Operation Activated by touch key, touch-free using IR sensor (draft shield M), or gesture sensor (optional) learning capability
Warranty
10-year warranty
Specifica
Specifica
2 USB A ports, 1 USB B port, 1USP C port, 1-9 pin RS 232 connection, 1 ethernet port
No draft shield
10 anni
50/60 Hz (± 5%)
TFT Touchscreen
Precision Balance
100/240 V
Class II
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius Cubis™ II Precision (2-place) Balance, MCE User Interface