Learn More
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance
GREENER_CHOICE
The Cubis™ II range of semi-micro balances with a maximum load between 120 g and 220 g and a readability between 0.005 mg and 0.01 mg provide the ideal choice for a broad range of applications.
22025.00€ - 25380.00€
Specifica
Capacità 220 g
Tipo di display Color TFT Touchscreen
Leggibilità 0.01 mg
Tempo di stabilizzazione 1.5 s
Tipo Semi-micro Balance
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
18047664
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP1 HWL
QP1 HWL Configuration
24300.00€
Pezzo
18087584
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP1
QP1 Configuration
23365.00€
Pezzo
18028224
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCA225S-3S00-D
Standard Configuration
22025.00€
Pezzo
18008144
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP99
QP99 Configuration
24455.00€
Pezzo
18018074
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCA225S-3S00-D QP99 HWL
QP99 HWL Configuration
25380.00€
Pezzo
18097604
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Sartorius™
MCA225S-3S00-D HWL
HWL Configuration
22950.00€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
220 g
0.01 mg
Semi-micro Balance
301 mm
Color TFT Touchscreen
1.5 s
240 mm
No
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sartorius™ Cubis™ II Semi-micro MCA 225S Balance