Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC™ 25922™
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Marca:  Thermo Scientific™ R4607050
180.28 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24281" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11984082
  • 258.00€ / 5 confezioni
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
25922TM*
Culti-Loops
Gram-negative Rods
5 Loops/Pack
Escherichia coli ATCC™ 25922™; For susceptibility testing quality control.
Culti-Loop
Qualitative QC
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto247546 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/04/2025 Catalog NumberR4607050
Numero di lotto242647 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data03/04/2025 Catalog NumberR4607050
Numero di lotto228034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Catalog NumberR4607050
Numero di lotto225661 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/02/2025 Catalog NumberR4607050
Numero di lotto206264 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/01/2025 Catalog NumberR4607050
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Escherichia coli ATCC™ 25922™ > Escherichia coli; ATCC: 25922; Culti-Loop
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.