Learn More
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X)
Gibco CultureCEPT Supplement reduces cellular stress and improves viability of stem cells, differentiated cells, and primary cells during a wide variety of handling and processing steps where cell damage and death can limit the success of a workflow.
142.00€ - 430.00€
Specifica
Content And Storage –5 to –25°C. Protect from light.
Concentrazione 1000X
Culture Type Mammalian Cell Culture
Forma Solution
Product Type Cell Culture Supplement
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
17920995
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gibco™
A56800
0.1 mL
142.00€
0.10mL
17938332
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Gibco™
A56799
0.5 mL
430.00€
0.50mL
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
–5 to –25°C. Protect from light.
Mammalian Cell Culture
Cell Culture Supplement
1000X
Solution
Sterile-filtered
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 18 Months
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Gibco™ CultureCEPT™ Supplement (1000X)