Learn More
Micronova™ CurtainCleaner™ Tool and Slipcovers
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
A spring loaded, stainless steel mop assembly that works with knit polyester slipcovers to easily clean and sanitize cleanroom strip curtains by clamping at the top and sliding down, effectively cleaning both sides at once.
30.27€ - 815.00€
Specifica
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning and Sanitization Cleanroom Strip Curtains
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
11992455
Vedere i documenti
Micronova™
CCH-48
Handle, Mop Adapter Electropolished Stainless Steel (304)
815.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12751645
Vedere i documenti
Micronova™
CCSC-20
Mop Slipcover MegaTex Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12705715
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
CCSC-AA
Mop Slipcover Microfiber Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11902465
Vedere i documenti
Micronova™
CCSC-2
Mop Slipcover NovaLite Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11912465
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
CCSC-6
Mop Slipcover Smooth Knit Polyester, Urethane Foam
660.00€
12 paia
Spedizione stimata: 25-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12761645
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti
Micronova™
CCSC-612
Mop Slipcover Smooth Knit Polyester, Urethane Foam Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12785705
Vedere i documenti
Micronova™
CCSC-68
Mop Slipcover Polymesh Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12741645
Vedere i documenti
Micronova™
CCSC-1
Mop Slipcover Polyvinyl Acetate Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The Micronova CurtainCleaner™ Tool, with attached handle, provides a simple, effective method to clean cleanroom strip curtains, without the need for a ladder or stool. The 48-inch (120 cm) electropolished stainless steel handle includes a durable stainless steel frame with dual 12-inch bar clamps. With the addition of a choice of slipcovers, the tool effectively clamps the curtain at the top and slides down to apply or squeegee the cleaning agent on both sides of the curtain at the same time. Covers are available in smooth 100% knit polyester, with two thickness options.
  • Simple clamp tool for cleaning vinyl strip curtains
  • Cleans both sides of strip curtain at the same time
  • Electropolished stainless steel handle and frame
  • 48-inch handle with dual 12-inch bar clamps
  • Covers fit over two 12-inch bar clamps
  • NovaPoly, 100% smooth knit polyester slipcovers for excellent disinfectant dispersal
  • Launderable for re-use
  • Autoclavable
Order Info
Handle sold separately (Cat. No. 10-041-766A).
Specifica
Specifica
Non-sterile
Prodotti chimici
Cleaning and Sanitization Cleanroom Strip Curtains
Sterilizzabile in autoclave
Reusable
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Micronova™ CurtainCleaner™ Tool and Slipcovers