Learn More
Tocris Bioscience™ CVT 10216
Potent and selective ALDH2 inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5164/10
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
CVT 10216 is a potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.Specifica
>98% | |
CVT 10216 | |
CVT 10216 |
10 mg | |
465.48 |
Titolo del prodotto
For Research Use Only