missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ CVT 10216

Potent and selective ALDH2 inhibitor

264.00€ - 1020.00€

Specifica

Purezza >98%
Product Type CVT 10216
Peso molecolare 465.48
Inibitori CVT 10216
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
18797088
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5164/50
50 mg
1020.00€
50mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
18742158
Vedere i documenti
Tocris Bioscience™
5164/10
10 mg
264.00€
10mg
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

Potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.
Specifica

Specifica

>98%
CVT 10216
465.48
CVT 10216
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications

For Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato