Learn More
Tocris Bioscience™ CVT 10216
Potent and selective ALDH2 inhibitor
Marca:  Tocris Bioscience™ 5164/50
Codice prodotto. 18797088
  • 1020.00€ / 50mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
CVT 10216 is a potent and selective, reversible inhibitor of aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) (IC50 values are 29 and 1300 nM for ALDH2 and ALDH1, respectively). Exhibits anxiolytic effects in rat models.
Specifica
Specifica
>98%
CVT 10216
CVT 10216
50 mg
465.48
For Research Use Only