Learn More
Contec™ CyChlor
Pronto all'uso ed efficace contro batteri e lieviti in soli 3 minuti. Contec™ CyChlor è un nuovo disinfettante ad ampio spettro progettato per l'uso quotidiano.
Marca: Contec™ FBT100CC
84.33 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- L'efficacia ad ampio spettro in 3 minuti consente di risparmiare il tempo dedicato alla biodecontaminazione.
- Filtrato a 0.2 micron e riempito in un ambiente di grado A per garantire che il prodotto sia privo di contaminazione e particolati
- Non contiene ammonio quaternario o tensioattivo, pertanto ha un residuo molto basso, che consente di risparmiare tempo nella rimozione dei residui
- Nessuna classificazione di pericolo, pertanto sono richiesti solo i DPI di base e non è necessario uno smaltimento speciale
- L’erogatore spray può essere impostato su getto o spruzzo - le gocce di grandi dimensioni riducono il rischio di inalazione e forniscono una buona copertura della superficie
- Confezionato in doppio involucro in confezioni a strappo lineare, in modo che ogni sacchetto sia facile da aprire anche quando si indossano i guanti
- Non classificato come corrosivo e utilizzabile in completa sicurezza in tutte le aree della camera sterile – ciò richiede l’eliminazione casuale di una parte del testo dall'estremità
Specifica
Hydrogen Peroxide and Purified Water Blend | |
3 to 6 | |
Non sterili | |
Not Autoclavable | |
Fluid | |
Limited-use | |
6/confezione |
Liquid | |
Original | |
Colorless | |
Clear | |
Flacone con erogatore spray | |
No | |
1 L |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
241102939 | Certificato di qualità | 13/02/2025 | FBT100CC |
241002904 | Certificato di qualità | 04/12/2024 | FBT100CC |
240802869 | Certificato di qualità | 24/10/2024 | FBT100CC |
240702815 | Certificato di qualità | 29/08/2024 | FBT100CC |
240602776 | Certificato di qualità | 13/07/2024 | FBT100CC |
Titolo del prodotto
Contec™ CyChlor > Capacity: 1 L, Container: Trigger Spray Bottle