Learn More
Cyclobutanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10366030
Cyclobutanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10366030
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10366030
Marca: Thermo Scientific Acros 110900250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3721-95-7
Formula molecolare C5H8O2
Molecular Weight (g/mol) 100.12
Numero MDL MFCD00001323
InChI Key TXWOGHSRPAYOML-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclobutylcarboxylic acid, cyclo-butyl formic acid, cyclobutane carboxylic acid, unii-0rdj7c51o0, pubchem14139, acmc-1cnqb, cyclobutan carboxylic acid, cyclobutyl carboxylic acid, cyclobutancecarboxylic acid, cyclobutane-carboxylic acidVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 19494
IUPAC Name cyclobutanecarboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclobutanecarboxylic acid
Punto di fusione -20.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 195.0°C
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C4H7CO2H
Indice di rifrazione 1.4410 to 1.4450
Quantità 25 g
Beilstein 09, 5
Gravità specifica 1.04
Peso formulazione 100.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR08J025 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog Number110900250,110901000,110900050,11090081
Numero di lottoA0420460 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number110900250,110901000,110900050,11090081
Numero di lottoA0393838 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number110900250,110901000,110900050,11090081
Numero di lottoA0413434 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number110900250,110901000,110900050,11090081
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclobutanecarboxylic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Cyclobutanecarboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >