Learn More
Cyclohexane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
C6H12, CAS Number-110-82-7, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:29005, Colorless, 84.15g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6.5 deg.C, 3814, 84.162, Amber glass bottle, Liquid, 8078, C1CCCCC1, 2.9, 104mbar at 20 deg.C, 0.94 mPaS at 20 deg.C
Marca:  Fisher Chemical C/8921/17
85.03 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "24127" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10253470
  • 129.00€ / 2.50L
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
C6H12, CAS Number-110-82-7, 2.5L, 81 deg.C, CHEBI:29005, Colorless, 84.15g/mol, XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N, cyclohexane, 6.5 deg.C, 3814, 84.162, Amber glass bottle, Liquid, 8078, C1CCCCC1, 2.9, 104mbar at 20 deg.C, 0.94 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6.5°C
Colorless
2.5 L
Liquido
MFCD00003814
0.94 mPaS at 20°C
C1CCCCC1
84.16
CHEBI:29005
110-82-7
81°C
Amber Glass Bottle
C6H12
104 mbar at 20°C
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
cicloesano
8078
84.15g/mol
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Cyclohexane, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™ > 2.5L, Amber glass bottle