Learn More
Cycloheximide, Serva Electrophoresis™ Codice prodotto.: 11402813
Cycloheximide, Serva Electrophoresis™
Codice prodotto. 11402813
1 g
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 g
Codice prodotto. 11402813
Marca: Serva Electrophoresis 1070004
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
CAS 66-81-9
Punto di fusione 98°C to 112°C
Formula molecolare C15H23NO4
Numero MDL MFCD00082346
Quantità 1 g
Sinonimo cycloheximide, actidione, cycloheximide, naramycin a, kaken, actidion, actidone, hizarocin, naramycin, neocycloheximide
InChI Key YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
SMILES [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC Name 4-[(2R)-2-[(1S,3S,5S)-3,5-dimethyl-2-oxocyclohexyl]-2-hydroxyethyl]piperidine-2,6-dione
Molecular Weight (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
ChEBI CHEBI:27641
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Cycloheximide, Serva Electrophoresis™