Learn More
Cyclohexylacetylene, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10157592
Cyclohexylacetylene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10157592
5 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10157592
Marca: Thermo Scientific Acros 380790050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 931-48-6
Formula molecolare C8H12
Molecular Weight (g/mol) 108.18
Numero MDL MFCD00001513
InChI Key SSDZYLQUYMOSAK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclohexylacetylene, cyclohexylethyne, cyclohexane, ethynyl, cyclohexyl acetylene, ethynyl-cyclohexane, cyclohexane, ethynyl-6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70263
IUPAC Name ethynylcyclohexane
SMILES C#CC1CCCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclohexylacetylene
Colore Yellow to Brown
Densità 0.8280g/mL
Punti di ebollizione 130°C to 132°C
Punto d'infiammabilità 18°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H11C∽CH
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.455
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.828
Peso formulazione 108.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467399 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number380790050,380790010
Numero di lottoA0443833 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/01/2025 Catalog Number380790050,380790010
Numero di lottoA0395818 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number380790050,380790010
Numero di lottoA0395817 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number380790050,380790010
Numero di lottoA0410538 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number380790050,380790010
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cyclohexylacetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Cyclohexylacetylene, 98%, Thermo Scientific Chemicals >