Learn More
Cyclopentane, 95+%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Cyclopentane |
Nota nome | Extra Dry |
Punto di fusione | -94.0°C |
Colore | Colorless |
Densità | 0.7500g/mL |
Punti di ebollizione | 50.0°C |
Punto d'infiammabilità | −7°C |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
Imballaggio | Plastic drum |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Cyclopentane, 95+%, pure, Thermo Scientific Chemicals >