Learn More
Cyclopropanecarbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11443954
Cyclopropanecarbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11443954
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11443954
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11948.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
Solubility
Soluble in water (reacts violently).
Notes
Moisture Sensitive. Store away from oxidizing agents, bases, active metals and water/moisture. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4023-34-1
Formula molecolare C4H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 104.533
Numero MDL MFCD00001277
InChI Key ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC Name cyclopropanecarbonyl chloride
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarbonyl chloride
Densità 1.15
Punti di ebollizione 119°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 23°C (73°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.452
Quantità 100 g
Numero UN UN2920
Beilstein 471286
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (reacts violently).
Peso formulazione 104.54
Percent Purity 98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0433523 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA11948.14,A11948.22
Numero di lotto10133316 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11948.14,A11948.22
Numero di lotto10061022 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11948.14,A11948.22
Numero di lotto10183832 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11948.14,A11948.22
Numero di lottoG8798A Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11948.14,A11948.22
Titolo del prodotto
Cyclopropanecarbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >