Learn More
Cyclopropanecarboxylic acid chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10010880
Cyclopropanecarboxylic acid chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10010880
25 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10010880
Marca: Thermo Scientific Acros 111630250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4023-34-1
Formula molecolare C4H5ClO
Molecular Weight (g/mol) 104.54
InChI Key ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
PubChem CID 77637
IUPAC Name cyclopropanecarbonyl chloride
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1500g/mL
Punti di ebollizione 119.0°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C3H5COCl
Indice di rifrazione 1.4515 to 1.4535
Quantità 25 g
Beilstein 09,4
Gravità specifica 1.15
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 104.54
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467964 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number111631000,111630250,111635000
Numero di lottoA0433523 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/09/2023 Catalog Number111631000,111630250,111630050,111635000
Numero di lottoA0402837 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2021 Catalog Number111631000,111630250,111630050,111635000
Numero di lottoA0371370 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/04/2021 Catalog Number111631000,111630250,111630050,111635000
Numero di lottoA0289978 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/06/2020 Catalog Number111631000,111630250,111630050,111635000
Titolo del prodotto
Cyclopropanecarboxylic acid chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals >