Learn More
Nickel Electro™ Cylindrical Concave Mirrors
Cylindrical concave mirrors are stainless-steel with polished composition.
Marca:  Nickel Electro™ XFK-530-D
Codice prodotto. 13142940
  • 54.85€ / pezzi 4
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless Steel Concave Mirrors
Order Info
Size: 165 mm diameter. Sold in packs of 4.
Specifica
Specifica
4 Pk.
165 mm
Concave Mirror
Stainless Steel
6.5 in.
Concave
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Cylindrical Concave Mirrors > Diameter: 165 mm, Quantity: 4 Pk.