missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KGW Isotherm™ Cylindrical Dewar Blue Metal Carrying Flasks

For the cooling and storage of small samples such as liquid nitrogen, dry ice and other coolants in the laboratory.

Marca:  KGW Isotherm™ 1028

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10623701

  • 150.52€ / Pezzo
Spedizione stimata: 20-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • High insulating ability
  • Easy handling
  • Made of borosilicate glass 3.3
  • Blue coated metal cover
  • Deliverable as fully silvered (standard), silvered with viewing stripes, or shortened
Specifica

Specifica

67 mm
240mm
80mm
800 mL
Cooling of small samples, Storage: liquid nitrogen ( LN2 ), dry ice ( CO2 )other coolants
295mm
Borosilicate Glass (3.3)
0.35L/d
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali