Learn More
KGW Isotherm™ Cylindrical Dewar Blue Metal Carrying Flasks
For the cooling and storage of small samples such as liquid nitrogen, dry ice and other coolants in the laboratory.
96.30€ - 585.73€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte. Conservazione: azoto liquido (LN2), ghiaccio secco (CO2), altri refrigeranti |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10199310
|
KGW Isotherm™
1025 |
500 ml | 70 mm |
146.28€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10623701
|
KGW Isotherm™
1028 |
800 mL | 80mm |
150.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10444631
|
KGW Isotherm™
1022 |
200 mL | 56mm |
96.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10393281
|
KGW Isotherm™
10220 |
2500 mL | 130 mm |
585.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- High insulating ability
- Easy handling
- Made of borosilicate glass 3.3
- Blue coated metal cover
- Deliverable as fully silvered (standard), silvered with viewing stripes, or shortened
Specifica
Vetro borosilicato | |
Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte. Conservazione: azoto liquido (LN2), ghiaccio secco (CO2), altri refrigeranti |