Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in vetro
For the safe, easy and accurate transfer of fluids in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Dropping Funnels, with Glass Plug are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marca:  Lenz Laborglasinstrumente™ 04153711
Codice prodotto. 10303291
  • 135.00€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With NS socket and cone
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
100 mL
14/23 NS
Yes
Borosilicate Glass
Without Pressure Equalizing Tube
Dropping Funnel