Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Imbuti contagocce cilindrici con tappo in vetro
For the safe, easy and accurate transfer of fluids in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Dropping Funnels, with Glass Plug are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
116.00€ - 291.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Graduato | Yes |
Product Type | Dropping Funnel |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Cone Size | Descrizione | Price | Quantity & Availability | |||
10294431
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04157014 |
1000 mL | 29/32 NS | Without Pressure Equalizing Tube |
241.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10403881
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04357014 |
1000 mL | 29/32 NS | Pressure Equalizing Tube |
291.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10616331
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04353714 |
100 ml | 29/32 NS | Pressure Equalizing Tube |
162.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10632551
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04153714 |
100 ml | 29/32 NS | Without Pressure Equalizing Tube |
135.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10303291
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04153711 |
100 mL | 14/23 NS | Without Pressure Equalizing Tube |
135.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10484631
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04154914 |
250 mL | 29/32 NS | Without Pressure Equalizing Tube |
116.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10313101
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04354914 |
250 mL | 29/32 NS | Pressure Equalizing Tube |
193.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10210841
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04152211 |
25 mL | 14/23 NS | Without Pressure Equalizing Tube |
125.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10139320
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04352811 |
50 mL | 14/23 NS | Pressure Equalizing Tube |
147.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10673891
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04355814 |
500 mL | 29/32 NS | Pressure Equalizing Tube |
210.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10539241
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04152814 |
50 mL | 29/32 NS | Without Pressure Equalizing Tube |
125.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10644661
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04152811 |
50 mL | 14/23 NS | Without Pressure Equalizing Tube |
125.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 16-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10557321
|
Lenz Laborglasinstrumente™
04352814 |
50 mL | 29/32 NS | Pressure Equalizing Tube |
147.00€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- With NS socket and cone
- With scale (approx. volume/mL)
- With inscription label
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifications
Borosilicate Glass | |
Yes | |
Dropping Funnel |