Learn More
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars
Realizzate con interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE. Le ancorette di agitazione cilindriche Fisherbrand™ in PTFE sono autoclavabili.
Marca: Fisherbrand™ 001.210.6
Descrizione
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
6 mm | |
Confezione da 10 | |
Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
PTFE | |
10 mm | |
Cilindrico |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cylindrical PTFE or Glass Stir Bars > Dimensions (Dia. x L): 6 dia.x 10mmL