Learn More
Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
Marca: Cowie Technology™ 001.140
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00700kg
Descrizione
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
- Stable, general-purpose magnetic stir bar
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Autoclavable
Specifica
8 mm | |
Bianco | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Cilindrico |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Confezione da 5 | |
Sì | |
40 mm |