Learn More
Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
3.50€ - 9.88€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
Colore | Bianco |
Descrizione | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
Forma | Cilindrico |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16245721
|
Cowie Technology™
001.110.6 |
10 mm | 6 mm |
9.88€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 13-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10613161
|
Cowie Technology™
001.112 |
12 mm | 4.5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10486671
|
Cowie Technology™
001.140 |
40 mm | 8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Provides stable stirring action. Cowie Technology™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
- Ancoretta di agitazione magnetica stabile per impieghi generici
- Profilo liscio e rotondo per un'ampia varietà di applicazioni
- Autoclavabile
Specifica
Sì | |
Bianco | |
Cilindrico |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore |