Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE
Provides stable stirring action. Fisherbrand™ Cylindrical PTFE Stir Bars are a popular general-purpose stirrer for a wide variety of applications.
Marca: Fisherbrand™ 001.125.5
Descrizione
- Ancoretta per agitatore magnetico, stabile, per impieghi generici
- Smooth, round profile for a wide variety of applications
- Sterilizzabile in autoclave
Specifica
Autoclavable | |
White | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
25 mm | |
Cylinder |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE | |
5 mm | |
5/Pk. |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione cilindriche in PTFE > Dimensions (Dia. x L): 5 dia.x 25mmL