Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve
Excellent for containing reactants and suitable for vacuum purposes. Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
1135.00€ - 7260.00€
Specifica
Descrizione DURAN™ Tubing
Materiale Borosilicate Glass, Duran Glass
Product Type Reaction vessel
Forma Cylindrical
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Include Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11542294
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031258
Laboratory Flange 100 500 mL
1415.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11572294
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031279
Laboratory Flange 100 4 L
1985.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11552294
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031273
Laboratory Flange 100 2000 mL
1505.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11582294
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031473
Laboratory Flange 150 2000 mL
2045.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11532304
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031494
Laboratory Flange 150 20 L
6935.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11522304
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031488
Laboratory Flange 150 10 L
3330.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 27-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11592294
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031476
Laboratory Flange 150 3 L
2130.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10200610
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031479
Laboratory Flange 150 4 L
2210.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11502304
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031482
Laboratory Flange 150 5 L
2320.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11512304
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031485
Laboratory Flange 150 6 L
2345.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11562304
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031594
Laboratory Flange 200 20 L
7260.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11552304
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031588
Laboratory Flange 200 10 L
5410.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11542304
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031585
Laboratory Flange 200 6 L
4090.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11512294
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
06031158
Laboratory Flange 60 500 mL
1135.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 30-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • With graduation, laboratory flange LF
  • With two connectors (with threads GL 14/18 or ball flanges KF 15/25)
  • Delivery with two plastic olives (GL 14/18) and screw caps
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • Not suitable for use under positive pressure
Specifica
Specifica
DURAN™ Tubing
Borosilicate Glass, Duran Glass
Reaction vessel
Cylindrical
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Cylindrical Reaction Vessels with Thermostatic Jacket, Withdrawal Valve