Learn More
Sartorius Cylindrical Weight
Individual Cylindrical Weights are made from special steel that is highly polished, non-magnetizable, and highly corrosion-resistant.
186.00€ - 1275.00€
Specifica
Product Type | Calibration Mass |
---|---|
Certificazione/Conformità | DAkkS Certificate |
Materiale | Aluminum, Nickel Silver, Stainless Steel |
Densità | 8.0 g/cm3 |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Classificazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Classificazione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15712785
|
Sartorius
YCW3528-02 |
5 g | OIML E2 |
186.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15459953
|
Sartorius
YCW4128-02 |
10 g | OIML E2 |
192.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16313156
|
Sartorius
YCW5138-02 |
100 g | OIML F1 |
202.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16323156
|
Sartorius
YCW5538-02 |
500 g | OIML F1 |
344.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16343156
|
Sartorius
YCW6128-02 |
1 kg | OIML E2 |
559.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16353156
|
Sartorius
YCW6228-02 |
2 kg | OIML E2 |
800.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16363156
|
Sartorius
YCW6538-02 |
5 kg | OIML F1 |
744.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16383156
|
Sartorius
YCW7138-02 |
10 kg | OIML F1 |
1275.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Individual weights from 1 g to 50 kg
- Material: Special steel, highly polished, non-magnetizable, highly corrosion-resistant
- Density 8.0 g/cm3
- Packaging of the weights: From 1 g up to 20 g in a plastic case, from 50 g up to 500 g in a wooden case
- From 1 kg an up, additionally supplied with gloves
Specifica
Calibration Mass | |
DAkkS Certificate | |
Aluminum, Nickel Silver, Stainless Steel | |
8.0 g/cm3 |