Learn More
Sartorius Cylindrical Weight
Individual Cylindrical Weights are made from special steel that is highly polished, non-magnetizable, and highly corrosion-resistant.
Marca:  Sartorius YCW5138-02
197.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16313156
  • 202.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Individual weights from 1 g to 50 kg
  • Material: Special steel, highly polished, non-magnetizable, highly corrosion-resistant
  • Density 8.0 g/cm3
  • Packaging of the weights: From 1 g up to 20 g in a plastic case, from 50 g up to 500 g in a wooden case
  • From 1 kg an up, additionally supplied with gloves
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Calibration Mass
1.10 lb.
Aluminum, Nickel Silver, Stainless Steel
8.0 g/cm3
DAkkS Certificate
OIML F1
100 g
Titolo del prodotto
Sartorius Cylindrical Weight > Cylindrical Weight; Weight: 100 g; Classification: OIML F1; Certification: DAkkS Certificate