Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cytochalasin B Codice prodotto.: 10174900
Thermo Scientific Chemicals Cytochalasin B
Codice prodotto. 10174900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
1 mg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
25 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10174900
Marca: Thermo Scientific Chemicals 228090010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Cytochalasin B, CAS# 14930-96-2, also known as phomin, is an organic heterotricyclic compound that is a cell-permeable mycotoxin with potent activity to inhibit cytoplasmic division.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Information
• Cytochalasin B is a cell-permeable fungal toxin / mycotoxin considered to be an inhibitor of cytoplasmic division by blocking the formation of contractile microfilaments
Applications
• Cytochalasin B can inhibit platelet aggregation and actin polymerization
• Cytochalasin B is commonly used in studies on cytokinesis due to its ability to act as an inhibitor
• It is used for characterizing some of the polymerization properties of actin
• This compound can also induce DNA fragmentation, inhibit cell division, and inhibit glucose transport, among other molecular processes
• It could be used as a probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts
• Cytochalasin B is commonly used in studies of glucose transporters (GLUT)
• It can be used in in vitro micronucleus assay protocols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14930-96-2
Formula molecolare C29H37NO5
Molecular Weight (g/mol) 479.62
Numero MDL MFCD00077704
InChI Key GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
IUPAC Name 16-benzyl-5,13-dihydroxy-9,15-dimethyl-14-methylidene-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxacyclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-dione
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Specifica
Materiale o nome chimico Cytochalasin B
Punto di fusione 218.0°C to 223.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 mg
Indice di Merck 15, 2787
Rotazione specifica + 89.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 10.3 mg/mL acetone - 35.4 mg/mL ethanol (24 c), 371 mg/mL dmso - 492 mg/mL dmf (24 c)
Peso formulazione 479.6
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cytochalasin B
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.,Letale se ingerito.
  • H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Cytochalasin B >