Learn More
Cytochrome C From Horse Heart MP Biomedicals Codice prodotto.: 11453430
Cytochrome C From Horse Heart MP Biomedicals
Codice prodotto. 11453430 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
500 mg
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Codice prodotto. 11453430
Marca: MP Biomedicals 02101467.5
Edge
Identificatori chimici
CAS 9007-43-6
Formula molecolare C40H48FeN6O6S4
Molecular Weight (g/mol) 892.94
Numero MDL MFCD00130890
InChI Key UMUOLVQYJUIZKD-RHANTFMNSA-L
Sinonimo cytochrome c, 3-7,12-bis 1-2-amino-3-methylamino-3-oxopropyl sulfanylethyl-18-2-carboxyethyl-3,8,13,17-tetramethylporphyrin-21,23-diid-2-yl propanoic acid; iron 2+
PubChem CID 16057918
IUPAC Name 3-[8,13-bis[1-[2-amino-3-(methylamino)-3-oxopropyl]sulfanylethyl]-18-(2-carboxyethyl)-3,7,12,17-tetramethylporphyrin-21,24-diid-2-yl]propanoic acid;iron(2+)
SMILES CC(SC(=O)[C@@H](N)CS)C1=C(C)\C2=C\C3=C(C(C)SC(=O)[C@@H](N)CS)C(C)=C4CC5N=C(\C=C6/N([Fe++]N34)\C(=C/C1=N2)C(C)=C6CCC(O)=O)C(CCC(O)=O)=C5C
Specifica
Materiale o nome chimico Cytochrome C
Nota nome From Horse Heart
Quantità 500 mg
Peso formulazione 12000
Titolo del prodotto
Cytochrome C From Horse Heart MP Biomedicals >