missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Lab Vision™ Cytokeratin, High Molecular Weight Ab-3, Mouse Monoclonal Antibody

Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments.

181.00€ - 636.00€

Specifica

Antigene Cytokeratin, High Molecular Weight Ab-3
Clone 34BetaE12
Applicazioni Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Forma Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12629816
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia™
MS-1447-S0
Concentrated 100 μL
181.00€
100µL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12639816
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1447-S1
Concentrated 500 μL
460.00€
500µL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12619816
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1447-S
Concentrated 1 mL
636.00€
1mL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12699806
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1447-R7
Prediluted 7 mL
358.00€
7mL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12609816
Vedere i documenti
Epredia™
MS-1447-RQ
Ready-to-Use 12 mL
554.00€
12mL
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Descrizione

Descrizione

In normal cells, Ab-3 labels squamous, ductal and other complex epithelia. It reacts with benign small-acinir lesions of the prostate and does not react with hepatocytes, pancreatic acinar cells, proximal renal tubes or endometrial glands. In tumor cells, this antibody is reactive with both squamous and ductal neoplasms and variably with those derived from simple epithelium.

Host Species: Mouse

Clone: 34βE12

Isotype: IgG1

Species Reactivity: Human, Monkey, Horse and Rabbit. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Solubilized keratin extracted from human stratum corneum

Molecular Weight: 68 kDa (Cytokeratin 1), 58 kDa (Cytokeratin 5), 56.5 kDa (Cytokeratin 10) and 50 kDa (Cytokeratin 14)

Positive Control: Squamous cell CA

Cellular Localization: Cytoplasmic

Recommended for:

  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Immunofluorescence

Specifica

Specifica

Cytokeratin, High Molecular Weight Ab-3
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Solubilized keratin extracted from human stratum corneum
34BetaE12
Monoclonal
Mouse
Cytoskeletal Protein
Primary
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato