Learn More
Epredia™ Shandon™ Single Cytoslides™
Elaborazione e visualizzazione migliorate di campioni di piccole dimensioni con questi vetrini per esami citologici, per l'uso con gli imbuti Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™.
Marca:  Epredia™ 5991051
115.97 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12096679
  • 139.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Elaborazione e visualizzazione migliorate di campioni di piccole dimensioni con questi vetrini per esami citologici Shandon™ Single Cytoslides™, per l'uso con gli imbuti Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™.
  • Vetrini non rivestiti disponibili con cerchi sulla superficie anteriore e posteriore
  • Disponibili in confezioni da 100 vetrini
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Single Cytoslide
Liscio
Shandon™ Single Cytoslides™; non rivestito, cerchio sul retro
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Epredia™ Shandon™ Single Cytoslides™ > Non-coated; Circle on back