Learn More
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starter Kit
Accessory Starter Kit for the Epredia™ Cytospin™ 4 Cytocentrifuge. (Centrifuge is sold separately, Cat. No. A78300003)
754.00€ - 1460.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cytospin™ 4 Cytocentrifuge |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12097139
|
Epredia™
A78710013 |
EZ Cytofunnel Starter Kit |
754.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
12017159
|
Epredia™
3120110 |
Clipped Funnel Starter Kit |
1460.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
The Cytofunnel Starter Kit provides everything needed for new Cytospin 4 users.
Available in both standard clipped Cytofunnel and EZ Cytofunnel options:
- Clipped Cytofunnel Starter Kit
- Includes: 50 Single White Cytofunnels, 25 Double Cytofunnels, Cytoslides, 12 Cytoclips
- EZ Cytofunnel Starter Kit
- Includes: 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Single White Cytofunnels, 20 EZ Double Cytofunnels and Cytoslides
Specifica
Cytospin™ 4 Cytocentrifuge |
Titolo del prodotto
Epredia™ Cytospin™ 4 Cytofunnel™ Starter Kit