Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fructose, 99% Codice prodotto.: 11984041
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fructose, 99%
Codice prodotto. 11984041
10 kg, Plastic drum
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 11984041
Marca: Thermo Scientific Chemicals 161350100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
D(-)-Fructose, 99%, C6H12O6, CAS Number-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d--fructose, d---fructose, d-levulose, fructose, d, furucton, keto-d-fructose, krystar 300, sugar, fruit, 500g, Passes test, 98.5% min, 31,321, CHEBI:48095, 50ppm max, White, 200-333-3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinonimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Fructose
Punto di fusione 103.0°C to 105.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5% (70°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min
Imballaggio Plastic drum
Quantità 10 kg
Beilstein 31,321
Indice di Merck 15,4302
Condizione di rotazione specifica − 92.25 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub.)
Rotazione specifica − 92.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
Identificativo prodotto
  • D(-)-Fructose
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals D(-)-Fructose, 99% >