Learn More
D(-)-Fructose, specified according the requirements of USP, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15219315
D(-)-Fructose, specified according the requirements of USP, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15219315
5 kg
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Codice prodotto. 15219315
Marca: Thermo Scientific Acros 451960050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-48-7
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
InChI Key BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Sinonimo d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC Name (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one
SMILES C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D(-)-Fructose
Punto di fusione 103.0°C to 105.0°C
Residuo della combustione 0.5% max
Quantità 5 kg
Indice di Merck 15,4302
Rotazione specifica − 92.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 3750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,pyridine,ether,ethylamine,and methylamine
Peso formulazione 180.16
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464003 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/07/2024 Catalog Number451960050,451960010,451962500
Numero di lottoA0464002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data01/07/2024 Catalog Number451960050,451960010,451962500
Numero di lottoA0453927 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number451960050,451960010,451962500
Numero di lottoA0453926 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number451960050,451960010,451962500
Numero di lottoA0399290 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number451960050,451960010,451962500
Identificativo prodotto
  • D(-)-Fructose
Titolo del prodotto
D(-)-Fructose, specified according the requirements of USP, Thermo Scientific Chemicals >