Learn More
D(+)-Glucose monohydrate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15274844
D(+)-Glucose monohydrate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15274844
1 kg, Plastic Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic Bottle
Plastic Drum
Codice prodotto. 15274844
Marca: Thermo Scientific Acros 450740010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14431-43-7
Formula molecolare C6H12O6·H2O
Molecular Weight (g/mol) 198.17
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Glucose Monohydrate
Residuo della combustione 0.1% max
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Quantità 1 kg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 198.17
Percent Purity 99+%
Grado Ultrapuro
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463117 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/05/2024 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numero di lottoA0457496 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/11/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numero di lottoA0454020 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numero di lottoA0451280 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Numero di lottoA0396898 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number450740250,450740010,450740050
Identificativo prodotto
  • D(+)-Glucose monohydrate
Titolo del prodotto
D(+)-Glucose monohydrate, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >