Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+% Codice prodotto.: 10021110
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+%
Codice prodotto. 10021110
500 g, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10021110
Marca: Thermo Scientific Chemicals 125345000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Numero MDL MFCD00064287
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
PubChem CID 6251
ChEBI CHEBI:16899
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico D-Mannitol
Punto di fusione 165.0°C to 170.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 g
Beilstein 01, IV, 2841
Indice di Merck 15, 5810
Rotazione specifica +23° to +25° (20°C, 589nm) (PHEUR)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and aniline,slightly soluble in lower alcohols,practically insoluble in most other common,organic solvents
IUPAC Name hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
Peso formulazione 182.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0469002 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Numero di lottoA0462460 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/05/2024 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Numero di lottoA0457404 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/11/2023 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Numero di lottoA0456649 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/10/2023 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Numero di lottoA0456650 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/10/2023 Catalog Number125340025,125340050,125345000,125340010,125341000
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 98+% >