Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98% Codice prodotto.: 11357868
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98%
Codice prodotto. 11357868
500 g
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Codice prodotto. 11357868
Marca: Thermo Scientific Chemicals 036404.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
D-sorbitol is added to food products as sweetener. It is also used in industrial and medical applications. Sorbitol often is applied in modern cosmetics as a humectant and thickener.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-70-4
Formula molecolare C6H14O6
Molecular Weight (g/mol) 182.172
Numero MDL MFCD00004708
InChI Key FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Sinonimo d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC Name (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico D-Sorbitol
Punto di fusione 98°C to 100°C
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 500 g
Beilstein 1721899
Sensibilità Hygroscopic
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol,acetone and DMF.
Peso formulazione 182.17
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP26L034 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/03/2025 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numero di lottoZ10K031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numero di lottoX15K005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/10/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numero di lottoU02K024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/08/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Numero di lottoS10K051 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/06/2024 Catalog Number036404.A3,036404.36
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbitol, 98% >