Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for biochemistry, DNAse, RNAse and protease free Codice prodotto.: 10239610
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for biochemistry, DNAse, RNAse and protease free
Codice prodotto. 10239610
1 kg, Plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fiber Drum
Plastic bottle
Plastic drum
Codice prodotto. 10239610
Marca: Thermo Scientific Chemicals 419760010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
D(+)-Sucrose, CAS # 57-50-1, is a disaccharide used in a variety of biochemical applications such as protein purification. It is also known as sugar, sucrose, alpha-D-glucopyranoside, and D-(+)-saccharose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• D(+)-Sucrose is a disaccharide carbohydrate
• It is also known as sugar, sucrose, alpha-D-glucopyranoside, and D-(+)-saccharose
Applications
• D(+)-Sucrose can be used for protein and nucleic acid purification
• Its fatty acid esters have laboratory research applications in transdermal systems
• It is also used for sucrose-gradient centrifugation, which may be employed for the selective isolation of Nocardia species from soil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
Formula molecolare C12H22O11
Molecular Weight (g/mol) 342.30
Numero MDL MFCD00006626
InChI Key CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinonimo sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC Name (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico D(+)-Sucrose
Nota nome RNAse Free and DNAse Free
Punto di fusione 190.0°C to 192.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 31,424
Indice di Merck 15,9012
Informazioni di solubilità (10% in water) Clear colorless
Peso formulazione 342.29
Percent Purity 99+%
Grado Biochimica
Forma fisica Crystals
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0463614 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/06/2024 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numero di lottoA0459940 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/02/2024 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numero di lottoA0454458 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numero di lottoA0445444 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/09/2022 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Numero di lottoA0400145 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/06/2022 Catalog Number419762500,419760250,419760010,419760050
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Sucrose, 99+%, for biochemistry, DNAse, RNAse and protease free >