Learn More
d-Tartaric Acid, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
366.00€ - 1425.00€
Identificatori chimici
CAS | 87-69-4 |
---|---|
Formula molecolare | C4H6O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 150.09 |
Numero MDL | MFCD00064207 |
InChI Key | FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N |
Sinonimo | l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid |
PubChem CID | 444305 |
ChEBI | CHEBI:15671 |
SMILES | OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15527834
|
Avantor J.T.Baker
0386-01 |
500 g | Poly Bottle |
366.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15537834
|
Avantor J.T.Baker
0386-05 |
2.5 kg | Poly Bottle |
1425.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Identificatori chimici
87-69-4 | |
150.09 | |
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N | |
444305 | |
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O |
C4H6O6 | |
MFCD00064207 | |
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid | |
CHEBI:15671 |
Specifica
d-Tartaric Acid | |
C4H6O6 | |
l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid | |
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O | |
150.09 | |
CHEBI:15671 | |
BAKER ANALYZED™ ACS Reagent | |
1L = 1.76kg |
87-69-4 | |
MFCD00064207 | |
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N | |
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid | |
444305 | |
150.09 | |
Crystalline |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- L(+)-Tartaric acid
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: L(+)-Tartaric acid