Learn More
Memmert™ DAkkS Factory Calibration for UN260
DAkkS factory calibration for a freely selectable temperature for Memmert Ovens.
Marca: Memmert™ UN260E39696
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For one free-selectable temperature value according to method C (DKD-R 5-7)
Specifica
UN260 Oven | |
DAkkS Factory Calibration |
Titolo del prodotto
Memmert™ DAkkS Factory Calibration for UN260 > For Use With: UN260
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto