Learn More
Abeba™ Dark Blue Velours ESD Anatom Safety Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marca:  Abeba™ 32147/40
Codice prodotto. 15270915
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours with breathable textile inlays
  • Dark blue
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Suitable for heel and foot lift
  • Scratch-resistant coating in heel area
Specifica
Specifica
CE, EN ISO 20345:2011, S1, SRC, DIN EN 61340 Standard
For healthcare and kitchen use
Velours
Shock-absorbent midsole
Anatom Safety
Cap
ESD Anatom Safety Shoes
Blue
Silver Fibre
40
Polyurethane
Steel
Fuel and slip-resistant